2,3-Dichloro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0403-25G D0403-500G D0403-100G
TCIAD0403-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD0403-25G TCIAD0403-500G TCIAD0403-100G
2,3-Dichloro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichloro-1-propanol
Formule: C₃H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 183 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040446
Numéro CAS: 616-23-9
EINECS: 210-470-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1f669d6f2328170bbf6da486ac544d73a66adfc&vid=8465fcc34d3ce77b1e0085283dcbaf2165b2e53c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité