6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
C0801-25G C0801-500G
TCIAC0801-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0801-25G TCIAC0801-500G
6-Chloro-1-hexanol ≥96.0% (par GC)
6-Chloro-1-hexanol
Formule: C₆H₁₃ClO
MW: 136,62 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Densité: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002984
Numéro CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae77af8ccc4502bdadd7577ea46b27727db24b6&vid=254a2e4a85a2e0bb30471f37da4284d21c96451d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité