Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Tridécafluorohexane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT2496-5GEA 113 EUR InStock
TCIAT2496-5G
1H-Tridécafluorohexane ≥97.0% (par GC)
1H-Tridécafluorohexane


Formule: C₆HF₁₃
MW: 320,05 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00142632
Numéro CAS: 355-37-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/26/28996226.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité