1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione
TCIAH0476-25GEA 129 EUR InStock
TCIAH0476-25G TCIAH0476-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone ≥95.0% (par GC)
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacétylacétone
Formule: C₅H₂F₆O₂
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00000426
Numéro CAS: 1522-22-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/89/28970489.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité