Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TFA
T0431-25G T0431-500G T0431-100G
TCIAT0431-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0431-25G TCIAT0431-500G TCIAT0431-100G
Acide trifluoroacétique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide trifluoroacétique
Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 1,5351 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=871b900083dedee58b0800cd3d6f6036f49984a7&vid=198caec32f48ad15322b0355180067e439d6458f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité