1,4-Diiodoperfluorobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
D2329-5G D2329-25G
TCIAD2329-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2329-5G TCIAD2329-25G
1,4-Diiodoperfluorobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formule: C₄F₈I₂
Point d'ébullition: 63°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 2,5466 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00042263
Numéro CAS: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&vid=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité