1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1817-25GEA 302 EUR InStock
TCIAP1817-25G TCIAP1817-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (par GC)
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane
Formule: C₄H₄F₅I
MW: 273,97 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Numéro MDL: MFCD00155910
Numéro CAS: 40723-80-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/14/28993114.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité