1-Iodoperfluorodécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Henicosafluoro-10-iododecane, Perfluorodecyl iodide, Perfluoro-1-iododecane
H0844-25G H0844-5G
TCIAH0844-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAH0844-25G TCIAH0844-5G
1-Iodoperfluorodécane ≥98.0% (par GC)
1-Iodoperfluorodécane
Formule: C₁₀F₂₁I
MW: 645,98 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD00001065
Numéro CAS: 423-62-1
EINECS: 207-030-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60b7ea4629b9fd54b668806e21ca3b8092a9f67a&vid=d0fddfd4d6e8bea6a123cd04b7e740d085639a11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Hexane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité