2,2,2-Trifluoroéthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: TFE
TCIAT0435-100GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT0435-100G TCIAT0435-25G TCIAT0435-500G
2,2,2-Trifluoroéthanol ≥99.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoroéthanol
Formule: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point de fusion: -44°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00004672
Numéro CAS: 75-89-8
ONU: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09682
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/01/28994701.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité