2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0746-1G H0746-5G H0746-25G
TCIAH0746-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH0746-1G TCIAH0746-5G TCIAH0746-25G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0% (par GC)
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
Formule: C₅H₆F₆O₂
MW: 212,09 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: 77.5 °C
Numéro MDL: MFCD00042434
Numéro CAS: 376-90-9
EINECS: 206-819-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3d5de1bb98e8f5bb508cc2703168ed09e7459&vid=d5799419f93babdad2e73d87c588ba8113779658&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité