Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,10-Diiododécane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2439-25GEA 112 EUR InStock
TCIAD2439-25G
1,10-Diiododécane ≥98.0% (par GC)
1,10-Diiododécane


Formule: C₁₀H₂₀I₂
MW: 394,08 g/mol
Point de fusion: 32…33 °C
Numéro MDL: MFCD00001086
Numéro CAS: 16355-92-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/65/28979365.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité