Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodohexadécane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAI0408-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAI0408-25G
1-Iodohexadécane ≥97.0% (par GC)
1-Iodohexadécane


Formule: C₁₆H₃₃I
MW: 352,34 g/mol
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: 20…23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001089
Numéro CAS: 544-77-4
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/49/28972249.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité