Tripropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0522-25ML T0522-500ML
TCIAT0522-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0522-25ML TCIAT0522-500ML
Tripropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tripropylamine
Formule: C₉H₂₁N
MW: 143,27 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –94 °C
Densité: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009363
Numéro CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
ONU: 2260
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=328c49534276b25c939ce3e507fc96097282fa2b&vid=ff8d1632712cdb8fdfb8fcc8422db339ce05370c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité