Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isocyanate de dodécyle ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Dodécyle isocyanate

TCIAD3348-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD3348-5G
Isocyanate de dodécyle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de dodécyle


Formule: C₁₃H₂₅NO
MW: 211,35 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041744
Numéro CAS: 4202-38-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/34/28980334.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité