Butylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0707-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0707-25ML TCIAB0707-500ML
Butylamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Butylamine
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –50 °C
Point d'éclair: -4°C
Numéro MDL: MFCD00011690
Numéro CAS: 109-73-9
ONU: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01543
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/39/28932639.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité