Dodécylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
D0980-25G D0980-400G
TCIAD0980-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0980-25G TCIAD0980-400G
Dodécylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Dodécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
MW: 185,35 g/mol
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: 25…28 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008154
Numéro CAS: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146afccfd1d4fef782e78d99863b1d1bfaf7b006&vid=7926c0694e919cffe0113ea18698fbabbe2e3b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité