Hexadécylamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hexadecylamine, n-Hexadecylamine, 1-Aminohexadecane
H0074-25G H0074-500G
TCIAH0074-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAH0074-25G TCIAH0074-500G
Hexadécylamine ≥95.0% (par GC)
Hexadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂NH₂
MW: 241,46 g/mol
Point d'ébullition: 330°C
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 0,7821 g/cm³ (60 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008158
Numéro CAS: 143-27-1
EINECS: 205-596-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7058ff4d5621193fe6d7c29ec580ac6a0552368a&vid=eb3edb1e8bc550af4db51c75aa2b51a19707d975&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité