Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0297-25ML N0297-5ML
TCIAN0297-25MLEA 92.4 EUR InStock
TCIAN0297-25ML TCIAN0297-5ML
Nonylamine ≥98.0% (par GC)
Nonylamine


Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,7886 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008249
Numéro CAS: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e64b469c1490fc06116bb8eb4f3ed03d01a7a10&vid=1e64b469c1490fc06116bb8eb4f3ed03d01a7a10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité