Octadécylamine ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Octadecan-1-amine, 1-Octadecylamine, Stearylamine, 1-Aminooctadecane
O0014-25G O0014-500G
TCIAO0014-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0014-25G TCIAO0014-500G
Octadécylamine ≥85.0% (par GC)
Octadécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂
MW: 269,51 g/mol
Point d'ébullition: 349°C
Point de fusion: 53°C
Densité: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008159
Numéro CAS: 124-30-1
EINECS: 204-695-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15e189ee24e52670f16ae2d3118eb55dad782377&vid=8392577880f0ccdbefef729ead64251a12a068bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité