Octylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Aminooctane, n-Octylamine, 1-Octylamine
O0045-25ML O0045-500ML
TCIAO0045-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0045-25ML TCIAO0045-500ML
Octylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Octylamine
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008247
Numéro CAS: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb959e0a60a650473d39938f8cf4aad0a335df78&vid=82aefee5f47d10541f4c6b2c0e55a6e62d090775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité