Pentadécylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0763-10G A0763-5G
TCIAA0763-10GEA 318 EUR InStock
TCIAA0763-10G TCIAA0763-5G
Pentadécylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Pentadecylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₂NH₂
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 0,9119 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038195
Numéro CAS: 2570-26-5
EINECS: 219-912-7
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fd5f3670e3cfed1eb5c4658519d8bde8d391eb4&vid=7fd5f3670e3cfed1eb5c4658519d8bde8d391eb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité