Pentylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A0445-25ML A0445-500ML A0445-100ML
TCIAA0445-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0445-25ML TCIAA0445-500ML TCIAA0445-100ML
Pentylamine ≥98.0% (par GC)
Pentylamine
Formule: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,7547 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008236
Numéro CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
ONU: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232c71f0db99ab3d80fe4f5535d29055e7d00b2e&vid=27757a1cfd682356788de031e4d14d34bca87aed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité