Tétradécylamine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-Aminotétradécane
TCIAT0090-400GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT0090-400G TCIAT0090-25G
Tétradécylamine ≥96.0% (par GC)
Tétradécylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂NH₂
MW: 213,41 g/mol
Point d'ébullition: 291°C
Point de fusion: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00008157
Numéro CAS: 2016-42-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/22/28994422.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité