Tridécylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Tridecylamine, Tridecan-1-amine, 1-Aminotridecane
A0762-10G A0762-25G
TCIAA0762-10GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA0762-10G TCIAA0762-25G
Tridécylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tridecylamine
Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₂NH₂
MW: 199,38 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: 28.1 °C
Densité: 0,8049 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008156
Numéro CAS: 2869-34-3
EINECS: 220-694-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64130a9f9b97dc4fcd9004fbfffdb2470a7f23a6&vid=d5dab8655a95a81e8c91c06167b29df637573166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité