1-Éthylpropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 3-Aminopentane
TCIAA1115-100MLEA 168 EUR InStock
TCIAA1115-100ML TCIAA1115-25ML
1-Éthylpropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Éthylpropylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point d'éclair: 2°C
Numéro MDL: MFCD00008096
Numéro CAS: 616-24-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/33/28928933.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité