1-Nitropropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0248-25G N0248-500G
TCIAN0248-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0248-25G TCIAN0248-500G
1-Nitropropane ≥98.0% (par GC)
1-Nitropropane
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007407
Numéro CAS: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
ONU: 2608
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06626
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96fc9fc79dcf358a056e0c4bae024f7a547c931&vid=ed51bbe5c367c2614f609c52ea317613d999cb23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité