2-Nitropropane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0249-25G N0249-500G N0249-100G
TCIAN0249-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAN0249-25G TCIAN0249-500G TCIAN0249-100G
2-Nitropropane ≥95.0% (par GC)
2-Nitropropane
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –91°C
Densité: 0,9927 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007397
Numéro CAS: 79-46-9
EINECS: 201-209-1
ONU: 2608
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06628
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84bc0e9a271fa41efccc4fe402eb94f58a9cad6a&vid=0452c5354a59799552fc0fb6ae33bf943fdf6609&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité