Nitrométhane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAN0209-500GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0209-500G TCIAN0209-25G TCIAN0209-100G
Nitrométhane ≥98.0% (par GC)
Nitrométhane
Formule: CH₃NO₂
MW: 61,04 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: -29°C
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06611
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/96/28989296.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
agrichemical (Organophosphorus) to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité