Formaldéhyde-diéthylacétal ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylal, Diethoxymethane
D0457-25ML D0457-500ML
TCIAD0457-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0457-25ML TCIAD0457-500ML
Formaldéhyde-diéthylacétal ≥99.0% (par GC)
Formaldéhyde-diéthylacétal
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –66 °C
Densité: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009246
Numéro CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
ONU: 2373
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e65d888cfb5c408ca12e6bf313ed85cb9832bb&vid=752bcfb7dc2f557f237034adb50e01a6906255ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité