Butanol-1 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
Butanol-1 ≥99.0% (par GC)
Butanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Point d'ébullition: 118°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002964
Numéro CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
ONU: 1120
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité