1-Décanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0031-25ML D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0031-25ML TCIAD0031-500ML
1-Décanol ≥98.0% (par GC)
1-Décanol
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a34b8a8f70866930af5080e16721bf487624c1&vid=5803a076f98f42757a8c74ef28e2406eb6ca11d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité