1-Docosanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0964-25G D0964-500G
TCIAD0964-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0964-25G TCIAD0964-500G
1-Docosanol ≥98.0% (par GC)
1-Docosanol
Formule: H₃C(CH₂)₂₀CH₂OH
Point d'ébullition: 376 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Densité: ~ 0,81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002939
Numéro CAS: 661-19-8
EINECS: 211-546-6
Merck Index: 13,03433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0053a26b4552ee0296ddc578bca332aafc2df981&vid=ed8c9873a14a45ac1a4c276f654a89051d9dd72f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité