1-Eicosanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Eicosanol
E0004-25G E0004-500G
TCIAE0004-25GEA 22 EUR InStock
TCIAE0004-25G TCIAE0004-500G
1-Eicosanol ≥95.0% (par GC)
1-Eicosanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298,55 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 71.5 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002938
Numéro CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62240dec5a0eb626785cccc7444df1ae4bdc547e&vid=4e676cafecc3d7b85dad639e7c754728f8552d68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 66.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité