1-Heptanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Heptyl alcohol
H0033-25ML H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0033-25ML TCIAH0033-500ML
1-Heptanol ≥98.0% (par GC)
1-Heptanol
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: -34°C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002986
Numéro CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Merck Index: 14,04661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d94fb43809b000bdd5da7153a0758c73437d766&vid=17a1cce2592226e10b4f96f56b5eabbd912d2745&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité