1-Hexacosaneol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Hydroxy hexacosane, 1-Hexacosyl alcohol, Cerotyl alcohol, Pentacosyl carbinol
H0342-1G H0342-100MG
TCIAH0342-1GEA 388 EUR InStock
TCIAH0342-1G TCIAH0342-100MG
1-Hexacosaneol ≥95.0% (par GC)
1-Hexacosaneol
Formule: H₃C(CH₂)₂₄CH₂OH
MW: 382,71 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…78 °C
Densité: 0,8215 g/cm³ (85 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002940
Numéro CAS: 506-52-5
EINECS: 208-044-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a0f95437c5a5a40980cbf5156c242146fe29229&vid=2bf521caad1e9abfd34b388ebe58aaa3fc16661a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité