1-Hexadécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Alcool cétyliqueAlcool palmitique
TCIAH0071-500GEA 40.7 EUR InStock
TCIAH0071-500G TCIAH0071-25G
1-Hexadécanol ≥98.0% (par GC)
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242,45 g/mol
Point de fusion: 46…52 °C
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
Merck Index: 14,02028
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/34/28970134.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 51.5 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité