1-Nonadécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nonadecyl alcohol
N0284-25G N0284-5G
TCIAN0284-25GEA 293 EUR InStock
TCIAN0284-25G TCIAN0284-5G
1-Nonadécanol ≥98.0% (par GC)
1-Nonadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₂OH
MW: 284,53 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Densité: 0,882 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002824
Numéro CAS: 1454-84-8
EINECS: 215-930-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f1e6f95c175934fdcb4a90f55aad1fc71a2e8cb&vid=373d830fa5608fb0469d0a943564bf6c0b0787eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité