1-Nonanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0292-25ML N0292-500ML
TCIAN0292-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0292-25ML TCIAN0292-500ML
1-Nonanol ≥99.0% (par GC)
1-Nonanol
Formule: H₃C(CH₂)₇CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0,8419 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002990
Numéro CAS: 143-08-8
EINECS: 205-583-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e176a40da40d6563dac18750605e7a2d8d4ab06f&vid=7380dcc2ea3eea7a13c5184ffd94391be4fc2c99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité