1-Octadécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Alcool stéarique
TCIAO0006-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0006-25G TCIAO0006-500G
1-Octadécanol ≥98.0% (par GC)
1-Octadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
MW: 270,5 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 56…57 °C
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
Merck Index: 14,08805
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/21/28990321.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité