Octanol-1 ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Octanol
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
Octanol-1 ≥99.0% (par GC)
Octanol-1
Formule: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point de fusion: -16°C
Densité: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002988
Numéro CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité