1-Pentadécanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0036-25G P0036-500G P0036-100G
TCIAP0036-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAP0036-25G TCIAP0036-500G TCIAP0036-100G
1-Pentadécanol ≥95.0% (par GC)
1-Pentadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₃CH₂OH
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004759
Numéro CAS: 629-76-5
EINECS: 211-107-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9b64abad5495bca76b0fc51991797dc39b258a&vid=8e9fdd083da7bbe0bff1e9d9d80033e701e4ab43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité