L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Propanol-1 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
P0491-25ML P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0491-25ML TCIAP0491-500ML
Propanol-1 99,5 GC_ASSAY_METHOD
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: –127°C
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
ONU: 1274
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca66fc383e6fa7ab6af60af3cf1fc6637d20762&vid=ba92ee5c5665d4aca93c03b6403a524a81a3b7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.8010 to 0.8060 g/mL
Water max. 0.2 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité