1-Tétracosanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0593-1G T0593-5G
TCIAT0593-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT0593-1G TCIAT0593-5G
1-Tétracosanol ≥98.0% (par GC)
1-Tétracosanol
Formule: H₃C(CH₂)₂₂CH₂OH
MW: 354,66 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042662
Numéro CAS: 506-51-4
EINECS: 208-043-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a2a53ff13356d4fa335913bd8ab0d24e073ed5e&vid=b887c766fec01daf740d7286b29dc5ff41d47281&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité