1-Tétradécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0084-25ML T0084-500ML
TCIAT0084-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0084-25ML TCIAT0084-500ML
1-Tétradécanol ≥98.0% (par GC)
1-Tétradécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 37…39 °C
Densité: 0,8 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004757
Numéro CAS: 112-72-1
EINECS: 204-000-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca9d9f427792eeb6956a9ca0b14ca336a6e8498b&vid=7c85acc1010a6addb6796947010fa7204a8508a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité