1-Undécanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane
U0005-25ML U0005-500ML U0005-100ML
TCIAU0005-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAU0005-25ML TCIAU0005-500ML TCIAU0005-100ML
1-Undécanol ≥99.0% (par GC)
1-Undécanol
Formule: C₁₁H₂₄O
MW: 172,31 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: 13…15 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004751
Numéro CAS: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ac00bb71f5ceeb2c65d027aeaea8493bc7e480&vid=f49ee5fa6242483470ce8743cf780680c9476395&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité