(±)-2-Décanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Methyl octyl carbinol, (±)-2-Hydroxy decane, 2-Decanol, (±)-Octyl methyl carbinol
D1379-25ML D1379-5ML
TCIAD1379-25MLEA 323 EUR InStock
TCIAD1379-25ML TCIAD1379-5ML
(±)-2-Décanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Décanol
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,827 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004594
Numéro CAS: 1120-06-5
EINECS: 214-296-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24fc5195d7f1b8a9f21d7d40fe97096f1d6d1914&vid=3f2d4211427d52537718c968cb5d33940a66de6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité