(±)-2-Dodécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2960-25G D2960-5G
TCIAD2960-25GEA 356 EUR InStock
TCIAD2960-25G TCIAD2960-5G
(±)-2-Dodécanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Dodécanol
Formule: C₁₂H₂₆O
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: 19°C
Densité: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004551
Numéro CAS: 10203-28-8
EINECS: 233-500-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3dd12dc6c08f7e8654857b65971a325b66ff073&vid=2905d0d8ac59ba6a92b206b6b1b26ba2a9c12234&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité