(±)-2-Undécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
U0027-25ML U0027-5ML
TCIAU0027-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAU0027-25ML TCIAU0027-5ML
(±)-2-Undécanol ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Undécanol
Formule: C₁₁H₂₄O
Point d'ébullition: 228°C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021958
Numéro CAS: 1653-30-1
EINECS: 216-722-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37620d438f4a09140b492f5fd7ee167d654e0a25&vid=dab976921e9631af4e6a5f316d00e9eb8e458459&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité