(±)-3-Heptanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane
H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 53.9 EUR InStock
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
(±)-3-Heptanol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Heptanol
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004586
Numéro CAS: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité