Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-3-Hexanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAH0132-25MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAH0132-25ML
(±)-3-Hexanol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Hexanol


Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: –70 °C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00004582
Numéro CAS: 623-37-0
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/37/732737.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité